Merck
394211
Sigma-Aldrich
4-(4-(二甲氨基)苯乙烯基)吡啶
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C15H16N2
CAS号:
分子量:
224.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
95%
形狀
solid
mp
245-247 °C (dec.) (lit.)
λmax
377 nm
SMILES 字串
CN(C)c1ccc(\C=C\c2ccncc2)cc1
InChI
1S/C15H16N2/c1-17(2)15-7-5-13(6-8-15)3-4-14-9-11-16-12-10-14/h3-12H,1-2H3/b4-3+
InChI 密鑰
LIXUVTQYCRSIET-ONEGZZNKSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 2
1 of 2