Merck
393215
Sigma-Aldrich
乙酰丙酮化铕(III) 水合物
别名:
Eu(acac)3
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Eu(C5H7O2)3 · xH2O
分子量:
449.29 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
形狀
solid
成份
Eu, 32.6-35.0% EDTA titration (dried basis)
反應適用性
core: europium
reagent type: catalyst
mp
140 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O.CC(=O)\C=C(\C)O[Eu](O\C(C)=C\C(C)=O)O\C(C)=C\C(C)=O
InChI
1S/3C5H8O2.Eu.H2O/c3*1-4(6)3-5(2)7;;/h3*3,6H,1-2H3;;1H2/q;;;+3;/p-3/b2*4-3+;4-3-;;
InChI 密鑰
GLDOQTGHEKXAIO-HXGNVLNTSA-K
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)