化驗
98%
形狀
solid
mp
89-91 °C (lit.)
官能基
amine
ester
SMILES 字串
Cl.CCOC(=O)CCCN
InChI
1S/C6H13NO2.ClH/c1-2-9-6(8)4-3-5-7;/h2-5,7H2,1H3;1H
InChI 密鑰
CXVQSUBJMYZELD-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3