Merck
386634
Sigma-Aldrich
4-羟基环己烷甲酸乙酯,顺式和反式混合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC6H10CO2C2H5
CAS号:
分子量:
172.22
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.466 (lit.)
bp
127-134 °C/0.1 mmHg (lit.)
密度
1.068 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCOC(=O)C1CCC(O)CC1
InChI
1S/C9H16O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h7-8,10H,2-6H2,1H3
InChI 密鑰
BZKQJSLASWRDNE-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)