About This Item
线性分子式:
CF3OC6H4SO2Cl
CAS号:
分子量:
260.62
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
蒸汽壓力
0.23 psi ( 20 °C)
品質等級
化驗
98%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.479 (lit.)
密度
1.536 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)Oc1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C7H4ClF3O3S/c8-15(12,13)6-3-1-5(2-4-6)14-7(9,10)11/h1-4H
InChI 密鑰
UHCDBMIOLNKDHG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter