About This Item
经验公式(希尔记法):
C25H30O5
CAS号:
分子量:
410.50
Beilstein:
4210983
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
98%
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
CC(C)(C)c1cc(C(O)=O)c2Oc3c(cc(cc3C(C)(C)c2c1)C(C)(C)C)C(O)=O
InChI
1S/C25H30O5/c1-23(2,3)13-9-15(21(26)27)19-17(11-13)25(7,8)18-12-14(24(4,5)6)10-16(22(28)29)20(18)30-19/h9-12H,1-8H3,(H,26,27)(H,28,29)
InChI 密鑰
VJSNHUACDSJJCU-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid is a carboxylic acid building block.
應用
2,7-Di-tert-butyl-9,9-dimethylxanthene-4,5-dicarboxylic acid may be used in the synthesis of 2,7-di-tert-butyl-9,9-dimethyl-4,5-bis(4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
2, 7-Di-tert-butyl-9, 9-dimethyl-4, 5-bis (4-tritylanilinocarbonyl)-9H-xanthene methanol trisolvate monohydrate.
Vysotsky MO and Schollmeyer D.
Acta Crystallographica Section E, Structure Reports Online, 63(1), o169-o171 (2006)