Merck
378100
Sigma-Aldrich
碳化硼
powder, −200 mesh, 98%
别名:
一碳化四硼
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CB4
CAS号:
分子量:
55.25
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
98%
形狀
powder
粒徑
−200 mesh
密度
2.51 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
B1=BB=C=B1
InChI
1S/CB4/c1-2-4-5-3-1
InChI 密鑰
NOJMLSPGQSYAIT-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1