Merck
377791
Sigma-Aldrich
3,3,3′,3′-四甲基-1,1′-螺旋联吲哚-5,5′,6,6′-四醇
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C21H24O4
CAS号:
分子量:
340.41
Beilstein:
2226231
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
化驗
96%
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
CC1(C)CC2(CC(C)(C)c3cc(O)c(O)cc23)c4cc(O)c(O)cc14
InChI
1S/C21H24O4/c1-19(2)9-21(13-7-17(24)15(22)5-11(13)19)10-20(3,4)12-6-16(23)18(25)8-14(12)21/h5-8,22-25H,9-10H2,1-4H3
InChI 密鑰
POFMQEVZKZVAPQ-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
human ... SHBG(6462)
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)