About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H12O4
CAS号:
分子量:
184.19
Beilstein:
4668587
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
95%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +6.0°, c = 17 in methylene chloride
包含
0.1% monomethyl ether hydroquinone as stabilizer
折射率
n20/D 1.46 (lit.)
bp
84 °C/0.1 mmHg (lit.)
mp
7-8 °C (lit.)
密度
1.125 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
acrylate
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CC1(C)COC(=O)[C@@H]1OC(=O)C=C
InChI
1S/C9H12O4/c1-4-6(10)13-7-8(11)12-5-9(7,2)3/h4,7H,1,5H2,2-3H3/t7-/m0/s1
InChI 密鑰
ICMBTQSRUNSRKI-ZETCQYMHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter