Merck
374199
Sigma-Aldrich
1-辛烷磺酰氯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)7SO2Cl
CAS号:
分子量:
212.74
Beilstein:
1763921
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.460 (lit.)
bp
75 °C/0.03 mmHg (lit.)
密度
1.087 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
CCCCCCCCS(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C8H17ClO2S/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2-8H2,1H3
InChI 密鑰
WIVNTNLDTMNDNO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
1-Octanesulfonyl chloride is suitable for use in the preparation of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonates (ionic liquids).
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Marijana Blesic et al.
Physical chemistry chemical physics : PCCP, 11(21), 4260-4268 (2009-05-22)
Anionic and cationic alkyl-chain effects on the self-aggregation of both neat and aqueous solutions of 1-alkyl-3-methylimidazolium alkylsulfonate salts ([C(n)H(2n+1)mim][C(m)H(2m+1)SO(3)]; n = 8, 10 or 12; m = 1 and n = 4 or 8; m = 4 or 8) have