Merck
372617
Sigma-Aldrich
钨酸钾
94%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
K2WO4
CAS号:
分子量:
326.03
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
94%
形狀
powder
反應適用性
reagent type: catalyst
core: tungsten
mp
921 °C (lit.)
密度
3.12 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[K+].[K+].[O-][W]([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.4O.W/q2*+1;;;2*-1;
InChI 密鑰
AAQNGTNRWPXMPB-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)