About This Item
线性分子式:
HOC6H4C6H4CO2H
CAS号:
分子量:
214.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12171500
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.47
推荐产品
化驗
99%
形狀
powder, crystals or chunks
mp
295 °C (dec.) (lit.)
應用
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
OC(=O)c1ccc(cc1)-c2ccc(O)cc2
InChI
1S/C13H10O3/c14-12-7-5-10(6-8-12)9-1-3-11(4-2-9)13(15)16/h1-8,14H,(H,15,16)
InChI 密鑰
JTGCXYYDAVPSFD-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3