Merck
365734
Sigma-Aldrich
2-氨基-4-(三氟甲基)苯硫酚 盐酸盐
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H3(CF3)SH · HCl
CAS号:
分子量:
229.65
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
196-198 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
Cl.Nc1cc(ccc1S)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H6F3NS.ClH/c8-7(9,10)4-1-2-6(12)5(11)3-4;/h1-3,12H,11H2;1H
InChI 密鑰
FIAGYDIJZOWVAB-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Amino-4-(trifluoromethyl)benzenethiol hydrochloride may be used in the synthesis of 6-trifluoromethyl-4H-1,4-benzothiazines, via condensation and oxidative cyclization with β-di-carbonyl compounds.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Synthesis of 6-trifluoromethyl-4h-1, 4-benzothiazines as possible anticancer agents.
Gupta RR and Kumar R.
Journal of Fluorine Chemistry, 31(1), 19-24 (1986)