Merck
364266
Sigma-Aldrich
3-氯丙基官能化硅胶
230-400 mesh, extent of labeling: ~2.5% loading, matrix active group, ~8% functionalized
别名:
3-Chloropropyl Silica Gel
登录查看公司和协议定价
About This Item
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
solid
品質等級
標籤範圍
~2.5% loading
表面積
~550 m2/g
基質活性組
, ~8% functionalized
粒徑
230-400 mesh
孔徑
60 Å pore size
SMILES 字串
O[SiH3].CCCCl
相关类别
應用
用作将底物固定于硅胶上的载体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1