Merck
363537
Sigma-Aldrich
苄基 (S)-(+)-缩水甘油基醚
99%
别名:
(S)-苄氧甲基环氧乙烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12O2
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
5246494
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
光學活性
[α]20/D +5.1°, c = 5 in toluene
密度
1.072 g/mL at 20 °C (lit.)
官能基
ether
phenyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C(OCc1ccccc1)[C@@H]2CO2
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-4-9(5-3-1)6-11-7-10-8-12-10/h1-5,10H,6-8H2/t10-/m1/s1
InChI 密鑰
QNYBOILAKBSWFG-SNVBAGLBSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(S)-(+)-Glycidyl benzyl ether can be used to prepare 1-octadecyl-3-O-benzyl-sn-glycerol, which is a key intermediate for the synthesis of triglycerides containing α-eleostearic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)