化驗
99%
mp
121-123 °C (lit.)
SMILES 字串
Cc1cc(Cc2cc(C)c(N)c(C)c2)cc(C)c1N
InChI
1S/C17H22N2/c1-10-5-14(6-11(2)16(10)18)9-15-7-12(3)17(19)13(4)8-15/h5-8H,9,18-19H2,1-4H3
InChI 密鑰
OMHOXRVODFQGCA-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3