Merck
349046
Sigma-Aldrich
1-O-甲基-2-脱氧-D-核糖
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H12O4
CAS号:
分子量:
148.16
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352201
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.47 (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
COC1C[C@H](O)[C@@H](CO)O1
InChI
1S/C6H12O4/c1-9-6-2-4(8)5(3-7)10-6/h4-8H,2-3H2,1H3/t4-,5+,6?/m0/s1
InChI 密鑰
NVGJZDFWPSOTHM-YRZWDFBDSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
349046-1G4061826765937
349046-5G4061838090423