About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H15NO3S
CAS号:
分子量:
229.30
Beilstein:
6274369
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
形狀
powder
品質等級
光學活性
[α]20/D −44°, c = 2.2 in chloroform
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H][C@@]12CC[C@@]3(CS(=O)(=O)N4OC34C1)C2(C)C
InChI
1S/C10H15NO3S/c1-8(2)7-3-4-9(8)6-15(12,13)11-10(9,5-7)14-11/h7H,3-6H2,1-2H3/t7-,9-,10?,11?/m1/s1
InChI 密鑰
GBBJBUGPGFNISJ-JRNSMZEGSA-N
應用
(1R)-(-)-(10-樟脑磺酰基)哑嗪可作为氧化剂,通过脱氧鸭嘴花酮碱的不对称氧化,制备(S)-(-)-鸭嘴花酮碱。
作为以下反应的反应物:
用于浸渍二氧化硅纳米微粒,以便从废水中除去硫芥
用于修饰布雷他汀,以研究肌球蛋白抑制剂设计
- 质子泵抑制剂的不对称合成
- 多羟基吡咯烷的不对称合成
- 叶绿素 a 和 b 烯酸酯阴离子的非对映选择性羟基化
用于浸渍二氧化硅纳米微粒,以便从废水中除去硫芥
用于修饰布雷他汀,以研究肌球蛋白抑制剂设计
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
其他客户在看
Synthesis of Optically Active Vasicinone Based on Intramolecular Aza-Wittig Reaction and Asymmetric Oxidation1.
Eguchi S, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 61(21), 7316-7319 (1996)
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
349003-1G | 4061826765029 |
349003-250MG |