Merck
346861
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-5-羟甲基-2(5H)-呋喃酮
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H6O3
CAS号:
分子量:
114.10
Beilstein:
3537455
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
光學活性
[α]20/D −144°, c = 1 in H2O
mp
41-43 °C (lit.)
官能基
ester
hydroxyl
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
OC[C@H]1OC(=O)C=C1
InChI
1S/C5H6O3/c6-3-4-1-2-5(7)8-4/h1-2,4,6H,3H2/t4-/m0/s1
InChI 密鑰
AWNLUIGMHSSXHB-BYPYZUCNSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(S)-(−)-5-Hydroxymethyl-2(5H)-furanone can be used as a starting material in the preparation of:
  • Partially saturated heterocycles via a diastereoselective ring chain formation.
  • A natural product named (+)-muscarine.
  • 3′-Ethynylthymidine as a possible antiviral agent.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Bohrisch, J. et al.
Tetrahedron Letters, 34, 2749-2749 (1993)
Synthesis of (+)-muscarine from (S)-(-)-5-hydroxymethyl-2 (5H)-furanone
Kang KH, et al.
Tetrahedron Letters, 41(42), 8137-8140 (2000)