Merck
344923
Sigma-Aldrich
二羟基丁基氯化锡
96%
别名:
氯代单丁基锡酸
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)3Sn(OH)2Cl
CAS号:
分子量:
245.29
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
96%
形狀
solid
mp
150 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
CCCC[Sn](O)(O)Cl
InChI
1S/C4H9.ClH.2H2O.Sn/c1-3-4-2;;;;/h1,3-4H2,2H3;1H;2*1H2;/q;;;;+3/p-3
InChI 密鑰
FQYHHEJETOLDHR-UHFFFAOYSA-K
相关类别
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)