Merck
344052
Sigma-Aldrich
4-溴-2,3,5,6-四氟苯甲腈
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6F4CN
CAS号:
分子量:
253.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗:
97%
品質等級
化驗
97%
mp
77-79 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
nitrile
SMILES 字串
Fc1c(F)c(C#N)c(F)c(F)c1Br
InChI
1S/C7BrF4N/c8-3-6(11)4(9)2(1-13)5(10)7(3)12
InChI 密鑰
STJZOKCIEOTPDV-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile, a polyfluoroarene, is an aryl fluorinated building block.
應用
4-Bromo-2,3,5,6-tetrafluorobenzonitrile may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)