Merck
337595
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1-Boc-2-叔丁基-3-甲基-4-咪唑烷酮
99%
别名:
(S)-(-)-1-(叔丁氧羰基)-2-叔丁基-3-甲基-4-咪唑烷酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H24N2O3
分子量:
256.34
Beilstein:
4907144
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
光學活性
[α]25/D −14°, c = 1 in methylene chloride
光學純度
ee: 99% (GLC)
mp
67-69 °C (lit.)
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
CN1[C@@H](N(CC1=O)C(=O)OC(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H24N2O3/c1-12(2,3)10-14(7)9(16)8-15(10)11(17)18-13(4,5)6/h10H,8H2,1-7H3/t10-/m0/s1
InChI 密鑰
HJJLVATZPPJBNG-JTQLQIEISA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)