Merck
335339
Sigma-Aldrich
4-(4-氨基苯基)丁酸
95%
别名:
4-Aminobenzenebutanoic acid, p-Aminobenzenebutyric acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
H2NC6H4(CH2)3CO2H
CAS号:
分子量:
179.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
powder
反應適用性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
121-124 °C (lit.)
121-133 °C
應用
peptide synthesis
SMILES 字串
Nc1ccc(CCCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H13NO2/c11-9-6-4-8(5-7-9)2-1-3-10(12)13/h4-7H,1-3,11H2,(H,12,13)
InChI 密鑰
RBHLFWNKEWLHBP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)