Merck
334871
Sigma-Aldrich
3-氟-4-甲氧基苯胺
98%
别名:
4-氨基-2-氟苯甲醚
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
FC6H3(OCH3)NH2
CAS号:
分子量:
141.14
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
bp
135 °C/18 mmHg (lit.)
mp
81-83 °C (lit.)
官能基
fluoro
SMILES 字串
COc1ccc(N)cc1F
InChI
1S/C7H8FNO/c1-10-7-3-2-5(9)4-6(7)8/h2-4H,9H2,1H3
InChI 密鑰
LJWAPDSCYTZUJU-UHFFFAOYSA-N
一般說明
Arrhenius parameter has been measured for the reactions of 3-fluoro-p-anisidine (3-fluoro-4-methoxyaniline) with picryl chloride.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
The kinetics of the reactions of picryl chloride with some substituted anilines. Part 6. 4-Substituted and 3, 4-disubstituted anilines.
Emokpae TA, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 6, 823-834 (1980)