Merck
332046
Sigma-Aldrich
乙二胺四乙酸二酐
98%
别名:
4,4′-亚乙基双(2,6-吗啉二酮), EDTA 二酐
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H12N2O6
CAS号:
分子量:
256.21
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12162002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
98%
形狀
solid
mp
190 °C (dec.) (lit.)
SMILES 字串
O=C1CN(CCN2CC(=O)OC(=O)C2)CC(=O)O1
InChI
1S/C10H12N2O6/c13-7-3-11(4-8(14)17-7)1-2-12-5-9(15)18-10(16)6-12/h1-6H2
InChI 密鑰
POLIXZIAIMAECK-UHFFFAOYSA-N
一般說明
乙二胺四乙酸二酐(EDTAD)是乙二胺四乙酸盐(EDTA)的衍生物,它含有两个可以与羟基和氨基反应的酸酐基团。它是一种可生物降解的化合物,可用作螯合剂。
應用
  • EDTA改性的电纺醋酸纤维素/活性炭复合材料:本研究探讨了乙二胺四乙酸二酐在水中高效脱色系统中的应用。改性导致吸附性能显著改善(Elmaghraby et al., 2023)。
  • 新型壳聚糖衍生物在吸附铜(II)和铬(VI)氧离子中的应用:本研究描述了使用乙二胺四乙酸二酐作为改性剂从壳聚糖中制备生物吸附剂的方法,以去除废水中的重金属和染料(Lucena de Sousa et al., 2024)。
  • EDTA二酐功能化木质纤维素生物质去除废水中的Cu (II)和染料:本文讨论了使用乙二胺四乙酸二酐对杜氏甘藻进行改性的方法,以提高其在废水处理过程中对铜和染料的吸附能力(Safardastgerdi et al., 2023)。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Novel amphoteric pH-sensitive hydrogels derived from ethylenediaminetetraacetic dianhydride, butanediamine and amino-terminated poly (ethylene glycol): Design, synthesis and swelling behavior
Luo Y, et al.
European Polymer Journal, 47(1), 40-47 (2011)
Synthesis and characterization of a novel versatile poly (amic acid) derived from ethylenediaminetetraacetic dianhydride
Padavan DT and Wan WK
Materials Chemistry and Physics, 124(1), 427-433 (2010)