Merck
329452
Sigma-Aldrich
3-(三甲基硅基)丙炔酸乙酯
99%
别名:
三甲基硅烷丙炔乙酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)3SiC≡CCO2C2H5
CAS号:
分子量:
170.28
Beilstein:
1767850
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.441 (lit.)
bp
92-96 °C/28 mmHg (lit.)
密度
0.897 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ester
SMILES 字串
CCOC(=O)C#C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C8H14O2Si/c1-5-10-8(9)6-7-11(2,3)4/h5H2,1-4H3
InChI 密鑰
QRBKPHYAIRLCLK-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
Ethyl 3-(trimethylsilyl)propynoate was used in the preparation of 4-ethoxycarbonyl-3-(trimethylsilyl)furan.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
159.8 °F - closed cup
閃點(°C)
71 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Regiospecific Displacement of the C-B Bond of Tris [4-(substituted) furan-3-yl] boroxines with C-Sn Bond and C-O Bond: Syntheses of 3, 4-Disubstituted Furans and 4-Substituted-3 (2H)-furanones.
Song ZZ and Wong HNC.
J. Chin. Chem. Soc., 42(4), 673-679 (1995)