Merck
319708
Sigma-Aldrich
环戊硫醇
97%
别名:
环戊基硫醇
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C5H9SH
CAS号:
分子量:
102.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
0.96 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
1 mmHg ( 20 °C)
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4902 (lit.)
bp
129-131 °C/745 mmHg (lit.)
密度
0.955 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
thiol
SMILES 字串
SC1CCCC1
InChI
1S/C5H10S/c6-5-3-1-2-4-5/h5-6H,1-4H2
InChI 密鑰
WVDYBOADDMMFIY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
77.0 °F - closed cup
閃點(°C)
25 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)