Merck
311294
Sigma-Aldrich
1,4,7-三甲基-1,4,7-三氮杂环壬烷
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C9H21N3
CAS号:
分子量:
171.28
Beilstein:
4174812
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473 (lit.)
密度
0.884 g/mL at 25 °C (lit.)
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
CN1CCN(C)CCN(C)CC1
InChI
1S/C9H21N3/c1-10-4-6-11(2)8-9-12(3)7-5-10/h4-9H2,1-3H3
InChI 密鑰
WLDGDTPNAKWAIR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
制备过渡金属络合物的有用配体。
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
152.6 °F - closed cup
閃點(°C)
67 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Inorganic Chemistry, 33, 3990-3990 (1994)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1780-1780 (1992)
Journal of the American Chemical Society, 114, 10676-10676 (1992)