Merck
306878
Sigma-Aldrich
2-溴-2-甲基丁烷
95%
别名:
叔戊基溴
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH2CBr(CH3)2
CAS号:
分子量:
151.04
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4423 (lit.)
bp
107 °C/735 mmHg (lit.)
密度
1.182 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
alkyl halide
bromo
SMILES 字串
CCC(C)(C)Br
InChI
1S/C5H11Br/c1-4-5(2,3)6/h4H2,1-3H3
InChI 密鑰
JOUWCKCVTDSMHF-UHFFFAOYSA-N
一般說明
已经研究了2-溴-2-甲基丁烷和2-溴-2-甲基丙烷溶于单醇和二醇所得溶液的焓
象形圖
FlameExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
41.0 °F - closed cup
閃點(°C)
5 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
The enthalpies of solution of 2-bromo-2-methylpropane and 2-bromo-2-methylbutane in mono-and dialcohols at 298.15 K.
Albuquerque LM, et al.
Thermochimica Acta, 322(1), 57-61 (1998)
Global Trade Item Number
货号GTIN
306878-5G4061837072512
306878-100G4061837072505