Merck
300004
Sigma-Aldrich
三氟乙酰氯
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CF3COCl
CAS号:
分子量:
132.47
Beilstein:
1098994
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
4.6 (vs air)
品質等級
化驗
98%
bp
−27 °C (lit.)
mp
−146 °C (lit.)
SMILES 字串
FC(F)(F)C(Cl)=O
InChI
1S/C2ClF3O/c3-1(7)2(4,5)6
InChI 密鑰
PNQBEPDZQUOCNY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
以Sure/Pac样品筒的形式提供,并配备316不锈钢隔膜阀及1/4" NPTF外螺纹(Z168637)。使用样品筒之前,确保关闭阀门,然后拆下密封出气阀的镀锌钢六角帽。
适配:
法律資訊
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Sure/Pac is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
也與該產品經常一起購買
产品编号
说明
价格
校準器
产品编号
说明
价格
軟管倒鉤
产品编号
说明
价格
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1A - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)