Merck
299073
Sigma-Aldrich
乙酸-2-13C,2,2,2-d3
99 atom % 13C, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
13CD3CO2H
CAS号:
分子量:
64.06
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
蒸汽密度
2.07 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
11.4 mmHg ( 20 °C)
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
化驗
99% (CP)
自燃溫度
800 °F
expl. lim.
16 %
折射率
n20/D 1.37 (lit.)
bp
117-118 °C (lit.)
mp
16.2 °C (lit.)
密度
1.118 g/mL at 25 °C
質量偏移
M+4
SMILES 字串
[2H][13C]([2H])([2H])C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1+1D3
InChI 密鑰
QTBSBXVTEAMEQO-KQORAOOSSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
104.0 °F - closed cup
閃點(°C)
40 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)