Merck
297690
Sigma-Aldrich
2-溴-4,6-二氟苯胺
97%
别名:
2,4-二氟-6-溴苯胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
BrC6H2(F)2NH2
CAS号:
分子量:
208.00
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
41-42 °C (lit.)
官能基
bromo
fluoro
SMILES 字串
Nc1c(F)cc(F)cc1Br
InChI
1S/C6H4BrF2N/c7-4-1-3(8)2-5(9)6(4)10/h1-2H,10H2
InChI 密鑰
WUJKFVGKLTWVSQ-UHFFFAOYSA-N
應用
2-Bromo-4,6-difluoroaniline may be used in chemical synthesis.
象形圖
Exclamation markEnvironment
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)