About This Item
线性分子式:
13CD3NH2·HCl
CAS号:
分子量:
71.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % 13C
99 atom % D
化驗
99% (CP)
形狀
solid
儲存溫度
room temp
SMILES 字串
Cl.[2H][13C]([2H])([2H])N
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H/i1+1D3;
InChI 密鑰
NQMRYBIKMRVZLB-SPZGMPHYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1