Merck
295175
Sigma-Aldrich
三氟氯甲烷
≥99%
别名:
CFC-13
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CClF3
CAS号:
分子量:
104.46
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352103
PubChem物質ID:
化驗
≥99%
SMILES 字串
FC(F)(F)Cl
InChI
1S/CClF3/c2-1(3,4)5
InChI 密鑰
AFYPFACVUDMOHA-UHFFFAOYSA-N
包裝
气阀瓶包装
推薦產品
推荐使用铜质控制阀·Z146943·或铜质调节器·Z146706·和·Z146714·中的任意一种。
象形圖
Gas cylinderExclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
防範說明
危險分類
Ozone 1 - Press. Gas Liquefied gas
儲存類別代碼
2A - Gases
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)