Merck
294063
Sigma-Aldrich
二甲基(甲硫代)锍四氟硼酸盐
97%
别名:
DMTSF
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3SS(CH3)2BF4
CAS号:
分子量:
196.04
Beilstein:
3572194
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352202
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
mp
89-92 °C (lit.)
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
CS[S+](C)C.F[B-](F)(F)F
InChI
1S/C3H9S2.BF4/c1-4-5(2)3;2-1(3,4)5/h1-3H3;/q+1;-1
InChI 密鑰
LUOOXKXNWLQGLY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)