About This Item
线性分子式:
CD3MgI
CAS号:
分子量:
169.26
Beilstein:
3587273
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
推荐产品
同位素純度
99 atom % D
品質等級
形狀
liquid
濃度
1.0 M in diethyl ether
密度
0.871 g/mL at 25 °C
應用
pharmaceutical
質量偏移
M+3
SMILES 字串
[2H]C([2H])([2H])[Mg]I
InChI
1S/CH3.HI.Mg/h1H3;1H;/q;;+1/p-1/i1D3;;
InChI 密鑰
AUPXBVDHVRZMIB-GXXYEPOPSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3 - Water-react 1
標靶器官
Central nervous system
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
-40.0 °F - closed cup
閃點(°C)
-40 °C - closed cup