Merck
28684
Sigma-Aldrich
反式-环丁烷-1,2-二羧酸
≥97.0% (T)
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H8O4
CAS号:
分子量:
144.13
Beilstein:
3198993
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
≥97.0% (T)
形狀
solid
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)[C@@H]1CC[C@H]1C(O)=O
InChI
1S/C6H8O4/c7-5(8)3-1-2-4(3)6(9)10/h3-4H,1-2H2,(H,7,8)(H,9,10)/t3-,4-/m1/s1
InChI 密鑰
SUSAGCZZQKACKE-QWWZWVQMSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
The interaction of the carboxyl groups in the fragmentation of the molecular ions of cis-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid helps to distinguish it from trans-cyclobutane-1,2-dicarboxylic acid.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Benoit F and Holmes JL.
Org. Mass Spectrom., 6(5), 541-548 (1972)