Merck
279889
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-苯基丁酸
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5CH(C6H5)CO2H
CAS号:
分子量:
164.20
Beilstein:
2045208
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
99%
光學活性
[α]19/D +92°, c = 0.9 in toluene
折射率
n20/D 1.516 (lit.)
bp
98-100 °C/0.3 mmHg (lit.)
密度
1.055 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
phenyl
SMILES 字串
CC[C@H](C(O)=O)c1ccccc1
InChI
1S/C10H12O2/c1-2-9(10(11)12)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9H,2H2,1H3,(H,11,12)/t9-/m0/s1
InChI 密鑰
OFJWFSNDPCAWDK-VIFPVBQESA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
手性结构单元。拆分剂
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)