化驗
98%
形狀
crystals
mp
198-199 °C (lit.)
溶解度
alcohol: soluble(lit.)
diethyl ether: soluble(lit.)
dilute HCl: soluble(lit.)
water: slightly soluble (1 g/950mL)(lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2ccccc2n1
InChI
1S/C9H7NO/c11-9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10-9/h1-6H,(H,10,11)
InChI 密鑰
LISFMEBWQUVKPJ-UHFFFAOYSA-N
一般說明
2-羟基喹啉是噬菌体对氧磷酶 1(PON1)的特异性抑制剂。
應用
2-羟基喹啉用于获得具有向较长波长偏移的强波段的铂(IV)配合物的设计。Pt(IV)配合物是惰性稳定的前药,可被光激活,产生具有潜在抗癌活性的 Pt(II)物质。
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3