Merck
259535
Sigma-Aldrich
三亚乙基四胺 水合物
98%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
NH2CH2CH2(NHCH2CH2)2NH2 · xH2O
分子量:
146.23 (anhydrous basis)
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
蒸汽密度
~5 (vs air)
品質等級
蒸汽壓力
<0.01 mmHg ( 20 °C)
化驗
98%
形狀
liquid
bp
272 °C (lit.)
mp
45-48 °C (lit.)
官能基
amine
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
O.NCCNCCNCCN
InChI
1S/C6H18N4.H2O/c7-1-3-9-5-6-10-4-2-8;/h9-10H,1-8H2;1H2
InChI 密鑰
XJFQPBHOGJVOHU-UHFFFAOYSA-N
應用
三亚乙基四胺水合物已被作为溶剂,用于开发具有固定化三亚乙基四胺五乙酸基团的纤维素收集剂,用于流动系统中的多元素预浓缩
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Dermal - Aquatic Chronic 3 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Cellulose TETPA: a chelating collector designed for multielement preconcentration in flow systems.
Burba P, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 346(4), 414-419 (1993)