Merck
254843
Sigma-Aldrich
2-(4-硝基苯基)丙酸
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3CH(C6H4NO2)CO2H
CAS号:
分子量:
195.17
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
mp
88-89 °C (lit.)
官能基
carboxylic acid
nitro
SMILES 字串
CC(C(O)=O)c1ccc(cc1)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C9H9NO4/c1-6(9(11)12)7-2-4-8(5-3-7)10(13)14/h2-6H,1H3,(H,11,12)
InChI 密鑰
RBSRRICSXWXMRC-UHFFFAOYSA-N
應用
2-(4-Nitrophenyl)propionic acid may be used in chemical synthesis.
其他說明
残留物为 2-(硝基苯基)丙酸的异构体
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)