About This Item
线性分子式:
[(CH3)2N]3S[(CH3)3SiF2]
CAS号:
分子量:
275.48
Beilstein:
3577020
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
technical grade
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
C[Si-](C)(C)(F)F.CN(C)[S+](N(C)C)N(C)C
InChI
1S/C6H18N3S.C3H9F2Si/c1-7(2)10(8(3)4)9(5)6;1-6(2,3,4)5/h1-6H3;1-3H3/q+1;-1
InChI 密鑰
JMGVTLYEFSBAGJ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
三(二甲氨基)硫二氟三甲基硅酸盐作为氟离子来源,通过C-F成键合成含氟化合物,在有机合成中得到广泛应用。此外,还可作为氢化硅烷化、酮类氰甲基化和pd催化交叉偶联反应的试剂。
應用
三(二甲氨基)硫二氟三甲基硅酸盐(TASF2SiMe3)可作为温和的去保护剂,用于切割硅保护基团。
此外,它还可用于
此外,它还可用于
- 与部分保护糖的三氟甲磺酰衍生物反应合成脱氧氟糖。
- 含羟基化合物的氟化反应的试剂。
其他說明
残留有三(二甲氨基)锍二氟化物
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
安全危害
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 663-663 (1985)
Stephen R Groskreutz et al.
Journal of chromatography. A, 1523, 193-203 (2017-07-20)
On-column solute focusing is a simple and powerful method to decrease the influence of precolumn band spreading and increase the allowable volume injected increasing sensitivity. It relies on creating conditions so that the retention factor, k', is transiently increased during