Merck
246956
Sigma-Aldrich
(S)-(-)-1,1′-联(2-萘酚)
99%
别名:
(-)-2,2′-二羟基-1,1′-联萘, (S)-(-)-1,1′-联萘-2,2′-二醇, (S)-BINOL
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
HOC10H6C10H6OH
CAS号:
分子量:
286.32
Beilstein:
4296068
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
光學活性
[α]22/D −34°, c = 1 in THF
光學純度
ee: 99% (HPLC)
mp
208-210 °C (lit.)
SMILES 字串
Oc1ccc2ccccc2c1-c3c(O)ccc4ccccc34
InChI
1S/C20H14O2/c21-17-11-9-13-5-1-3-7-15(13)19(17)20-16-8-4-2-6-14(16)10-12-18(20)22/h1-12,21-22H
InChI 密鑰
PPTXVXKCQZKFBN-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
( S )-二硝基苯酚配体与钛 (IV) 异丙醇盐结合,形成 ( S )-(-)-二硝基苯酚-Ti 络合物,该络合物是以下过程的有效手性催化剂:
  • 炔基锌与未活化酮的不对称加成反应
  • 内消旋 -二苯乙烯氧化物和氧化环己烯与苯胺的对映选择性开环反应
  • 不对称芳基从三芳基(四氢呋喃)铝试剂转移到各种酮类化合物
它也能与锆 (IV) 异丙醇络合物反应形成手性路易斯酸催化剂,用于烯丙基三丁基锡对醛类的易对映选择性烯丙基化。
用于烯丙醇转化为烯丙胺的亚磷酰胺催化剂前体。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Highly Enantioselective Aryl Additions of [AlAr3 (thf)] to Ketones Catalyzed by a Titanium (IV) Catalyst of (S)-Binol.
Chen C-A, et al.
Angewandte Chemie (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 119(28), 5469-5472 (2007)
Catalytic asymmetric synthesis promoted by a chiral zirconate: Highly enantioselective allylation of aldehydes
Bedeschi P, et al.
Tetrahedron Letters, 36(43), 7897-7900 (1995)
Facile Enantioselective Ring-Opening Reaction of meso Epoxides with Anilines Using (S)-(-)-BINOL-Ti Complex as a Catalyst.
Kureshy RI, et al.
European Journal of Organic Chemistry, 2006(5), 1303-1309 (2006)
Highly Enantioselective Phenylacetylene Additions to Ketones Catalyzed by (S)-BINOL- Ti Complex.
Zhou Y, et al.
Organic Letters, 6(23), 4147-4149 (2004)
Iridium-catalyzed synthesis of primary allylic amines from allylic alcohols: sulfamic acid as ammonia equivalent.
Christian Defieber et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 46(17), 3139-3143 (2007-03-14)