Merck
245208
Sigma-Aldrich
4-乙基苯磺酸
technical grade, 95%
别名:
4-Ethylphenylsulfonic acid, p-Ethylbenzenesulfonic acid
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C6H4SO3H
CAS号:
分子量:
186.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
等級
technical grade
品質等級
化驗
95%
折射率
n20/D 1.5331 (lit.)
密度
1.229 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
sulfonic acid
SMILES 字串
CCc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C8H10O3S/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)12(9,10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI 密鑰
BRIXOPDYGQCZFO-UHFFFAOYSA-N
應用
4-Ethylbenzenesulfonic acid was used to dope high conducting polypyrrole thin films.
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
235.4 °F - closed cup
閃點(°C)
113 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
其他客户在看
Slide 1 of 1
1 of 1
The sensitivity of 4-ethylbenzenesulfonic acid-doped plasma polymerized polypyrrole films to volatile organic compounds.
Thin Solid Films, 484(1), 396-399 (2005)