Merck
243698
Sigma-Aldrich
氢氧化铷 溶液
50 wt. % in H2O, 99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
RbOH
CAS号:
分子量:
102.48
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
品質等級
化驗
99% trace metals basis
形狀
liquid
濃度
50 wt. % in H2O
雜質
≤20000.0 ppm Trace Metal Analysis
密度
1.74 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
[OH-].[Rb+]
InChI
1S/H2O.Rb/h1H2;/q;+1/p-1
InChI 密鑰
CPRMKOQKXYSDML-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)