Merck
234524
Sigma-Aldrich
硫代氯甲酸苯酯
99%
别名:
氯甲基硫代苯酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
ClC(S)OC6H5
CAS号:
分子量:
172.63
Beilstein:
774830
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.581 (lit.)
bp
81-83 °C/6 mmHg (lit.)
密度
1.248 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
chloro
phenoxy
SMILES 字串
ClC(=S)Oc1ccccc1
InChI
1S/C7H5ClOS/c8-7(10)9-6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
KOSYAAIZOGNATQ-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
O -百菌清甲酸苯酯已用于:
  • 立体定向合成光学活性,(-)-薄荷内酯
  • 肽 α 的合成-具有多种 C -末端氨基酸的硫酯
  • 司可洛 -肌醇衍生物的合成
  • 无保护胸腺嘧啶核苷的硫代羰基化
  • 受保护核苷的苯氧基硫代羰基酯的制备
象形圖
Corrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
177.8 °F - closed cup
閃點(°C)
81 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Synlett, 221-221 (1993)
Canadian Journal of Chemistry, 71, 186-186 (1993)
A synthetic approach to a peptide α-thioester from an unprotected peptide through cleavage and activation of a specific peptide bond by N-acetylguanidine.
Ryo Okamoto et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 51(1), 191-196 (2011-11-19)
Total synthesis of (-)-mintlactone.
Carda M and Marco JA.
Tetrahedron Letters, 32(38), 5191-5192 (1991)
The Journal of Organic Chemistry, 58, 2552-2552 (1993)