Merck
229687
Sigma-Aldrich
硝酸钬 (III) 五水合物
99.99% trace metals basis
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Ho(NO3)3 · 5H2O
CAS号:
分子量:
441.02
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99.99% trace metals basis
形狀
powder and chunks
反應適用性
reagent type: catalyst
core: holmium
雜質
≤150.0 ppm Trace Rare Earth Analysis
SMILES 字串
O.O.O.O.O.[Ho+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/Ho.3NO3.5H2O/c;3*2-1(3)4;;;;;/h;;;;5*1H2/q+3;3*-1;;;;;
InChI 密鑰
BJUGWWDCFYEYOA-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Flame over circleExclamation mark
訊號詞
Danger
危險分類
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
5.1B - Oxidizing hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Global Trade Item Number
货号GTIN
S306630-1EA
229687-25G
229687-5G4061838782045