Merck
227560
Sigma-Aldrich
反-7-十四烯
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
CH3(CH2)5CH=CH(CH2)5CH3
CAS号:
分子量:
196.37
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.438 (lit.)
bp
250 °C (lit.)
密度
0.764 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
[H]\C(CCCCCC)=C(\[H])CCCCCC
InChI
1S/C14H28/c1-3-5-7-9-11-13-14-12-10-8-6-4-2/h13-14H,3-12H2,1-2H3/b14-13+
InChI 密鑰
UBDIXSAEHLOROW-BUHFOSPRSA-N
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
210.2 °F - closed cup
閃點(°C)
99 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)