About This Item
线性分子式:
(CH3)2NCH2C(CH3)2CH2NH2
CAS号:
分子量:
130.23
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.4355 (lit.)
bp
155-158 °C (lit.)
密度
0.818 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
amine
SMILES 字串
CN(C)CC(C)(C)CN
InChI
1S/C7H18N2/c1-7(2,5-8)6-9(3)4/h5-6,8H2,1-4H3
InChI 密鑰
ULDIVZQLPBUHAG-UHFFFAOYSA-N
基因資訊
rat ... Grin2a(24409)
一般說明
The pK1 and pK2 values of N,N,2,2-tetramethyl-1,3-propanediamine was determined.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
96.8 °F - closed cup
閃點(°C)
36 °C - closed cup
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hine J and Li WS.
The Journal of Organic Chemistry, 40(12), 1795-1800 (1975)