Merck
226750
Sigma-Aldrich
4′-乙基苯乙酮
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H5C6H4COCH3
CAS号:
分子量:
148.20
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.5293 (lit.)
bp
125 °C/20 mmHg (lit.)
mp
−20.6 °C (lit.)
密度
0.993 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
ketone
SMILES 字串
CCc1ccc(cc1)C(C)=O
InChI
1S/C10H12O/c1-3-9-4-6-10(7-5-9)8(2)11/h4-7H,3H2,1-2H3
InChI 密鑰
NODGRWCMFMEGJH-UHFFFAOYSA-N
一般說明
4-乙基苯乙酮是角豆-花生提取物的诱人成分之一,可引起自菲律宾稻C. ferrugineus的积极行为反应。
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
195.8 °F - closed cup
閃點(°C)
91 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)